Learn More
Invitrogen™ CoroNa™ Green, cell impermeant
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Description
- Permet une résolution spatiale et temporelle des concentrations de Na+ en présence de concentrations physiologiques d’autres cations monovalents
- Le colorant se charge plus efficacement dans les cellules que le tétra-acétate de vert de sodium et l’indicateur CoroNa Green répond à une plus large plage de concentration Na+
- Avec des maxima d’absorption / émission d’environ 492 /516 nm pour la forme liée au Na+, peut être détecté par n’importe quel instrument capable de détecter la fluorescéine
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques, détection du sodium et du potassium
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Indicateur d’ions de sodium |
| Type de colorant | Indicateur de sodium |
| Gamme de produits | CoroNa |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |