Learn More
Invitrogen™ Dextran, Biotin, 70,000 MW, Lysine Fixable (BDA-70,000)
Code produit. 11500246
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
Code produit. 11500246
Marque: Invitrogen™ D1957
Application de méthodes rigoureuses pour éliminer autant de colorant non conjugué que nécessaire, suivi d’un dosage de nos conjugués de dextranes par chromatographie sur couche mince afin d’aider à garantir l’absence de contaminants à faible poids moléculaire.
Les dextranes marqués sont des polysaccharides hydrophiles qui sont le plus couramment utilisés dans des études de microscopie pour surveiller la division cellulaire, suivre le mouvement des cellules vivantes et établir des rapports sur les propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique. Le dextrane marqué est couramment introduit dans les cellules par micro-injection. Les dextranes sont des polysaccharides hydrophiles caractérisés par leur poids moléculaire de modéré à élevé, une bonne hydrosolubilité et une faible toxicité. Ils présentent également une faible immunogénicité. Les dextranes sont biologiquement inertes en raison de leurs liaisons poly-(α-D-1,6-glucose) peu communes, qui les rendent résistantes au clivage par la plupart des glycosidases cellulaires endogènes.
  • Le couplage Succinimidyl des colorants à la molécule de dextrane produit, dans la plupart des cas, un dextrane neutre ou anionique.
  • Convient pour le traçage neuronal (antérograde et rétrograde) dans des cellules vivantes
  • Traçage de lignées cellulaires dans des cellules vivantes
  • Examen de communications intercellulaires (par ex. dans des jonctions lacunaires, pendant la guérison de blessures et au cours du développement embryonnaire)
  • Étude de la perméabilité vasculaire et de l’intégrité de la barrière sang-cerveau
  • Surveillance d’acidification (certains conjugués dextrane-colorant sont sensibles au pH)
  • Étude des propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique
  • Certaines applications nécessitent que le traceur de dextranes soit traité avec du formaldéhyde ou du glutaraldéhyde pour une analyse ultérieure : pour ces applications, les conjugués de dextranes fixables par lysine de fluorophores ou de biotine
  • Ces dextranes possèdent des résidus de lysine liés de manière covalente qui permettent aux traceurs de dextrane d’être conjugués à des biomolécules environnantes par fixation induite par aldéhyde pour une détection ultérieure par des techniques immunohistochimiques et ultrastructurelles
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage général des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Dextrane
Quantité 25 mg
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Marqueur ou colorant Biotine & Autres haptènes
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Invitrogen