Learn More
Invitrogen™ Dextran, fluorescéine, 70 000 MW, anionique
Description
Les dextranes marqués sont des polysaccharides hydrophiles qui sont le plus couramment utilisés dans des études de microscopie pour surveiller la division cellulaire, suivre le mouvement des cellules vivantes et établir des rapports sur les propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique. Le dextrane marqué est couramment introduit dans les cellules par micro-injection. Les dextranes sont des polysaccharides hydrophiles caractérisés par leur poids moléculaire de modéré à élevé, une bonne hydrosolubilité et une faible toxicité. Ils présentent également une faible immunogénicité. Les dextranes sont biologiquement inertes en raison de leurs liaisons poly-(α-D-1,6-glucose) peu communes, qui les rendent résistantes au clivage par la plupart des glycosidases cellulaires endogènes.
- Le couplage succinimidyle des colorants à la molécule de dextrane produit, dans la plupart des cas, un dextrane neutre ou anionique
- Convient pour le traçage neuronal (antérograde et rétrograde) dans des cellules vivantes
- Traçage de lignées cellulaires dans des cellules vivantes
- Examen de communications intercellulaires (par ex. dans des jonctions lacunaires, pendant la guérison de blessures et au cours du développement embryonnaire)
- Étude de la perméabilité vasculaire et de l’intégrité de la barrière sang-cerveau
- Surveillance d’acidification (certains conjugués dextrane-colorant sont sensibles au pH)
- L’étude des propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique
- Les dextranes de fluorescéine sont intrinsèquement anioniques, tandis que la plupart des dextranes marqués avec la rhodamine B zwittérionique, la tétraméthylrhodamine et les colorants Texas Red™ sont essentiellement neutres
- Pour produire des dextranes plus fortement anioniques, la procédure exclusive ajoute des groupes chargés négativement aux porteurs de dextranes ; ces produits sont désignés sous le terme de dextranes polyanioniques
Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité, prolifération et fonction des cellules, traçage cellulaire général, homéostase et signalisation ioniques, traçage neuronal, détection du pH
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dextrane |
| Quantité | 25 mg |
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Marqueur ou colorant | Colorants classiques |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Excitation/Emission | 494/521 nm |
| Gamme de produits | Invitrogen |