Learn More
Invitrogen™ Dextran, Tetramethylrhodamine, 10,000 MW, Neutral
Code produit. 11560216
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
Code produit. 11560216
Marque: Invitrogen™ D1816
Application de méthodes rigoureuses pour éliminer autant de colorant non conjugué que nécessaire, suivi d’un dosage de nos conjugués de dextranes par chromatographie sur couche mince afin d’aider à garantir l’absence de contaminants à faible poids moléculaire.
Les dextranes marqués sont des polysaccharides hydrophiles qui sont le plus couramment utilisés dans des études de microscopie pour surveiller la division cellulaire, suivre le mouvement des cellules vivantes et établir des rapports sur les propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique. Le dextrane marqué est couramment introduit dans les cellules par micro-injection. Les dextranes sont des polysaccharides hydrophiles caractérisés par leur poids moléculaire de modéré à élevé, une bonne hydrosolubilité et une faible toxicité. Ils présentent également une faible immunogénicité. Les dextranes sont biologiquement inertes en raison de leurs liaisons poly-(α-D-1,6-glucose) peu communes, qui les rendent résistantes au clivage par la plupart des glycosidases cellulaires endogènes.
  • Couplage succinimidylique de colorants à la molécule de dextrane qui, dans la plupart des cas, produit un dextrane neutre ou anionique.
  • Convient pour le traçage neuronal (antérograde et rétrograde) dans des cellules vivantes
  • Traçage de lignées cellulaires dans des cellules vivantes
  • Examen des communications intercellulaires (p. ex., dans les jonctions lacunaires, pendant la cicatrisation des plaies et pendant le développement embryonnaire) ; Étude de la perméabilité vasculaire et de l’intégrité de la barrière hémato-encéphalique ; Surveillance de l’acidification (certains conjugués dextrane-colorant sont sensibles au pH)
  • L’étude des propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique
  • La plupart des dextranes marqués avec des colorants tétraméthylrhodamine sont essentiellement neutres
  • Pour produire des dextranes plus fortement anioniques, la procédure exclusive ajoute des groupes chargés négativement aux porteurs de dextranes ; ces produits sont désignés sous le terme de dextranes polyanioniques
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage général des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Dextrane
Quantité 25 mg
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Marqueur ou colorant Colorants classiques
Conditions d’expédition Température ambiante
Excitation/Emission 555/580 nm
Gamme de produits Invitrogen