Learn More
Invitrogen™ Colorant DiI (perchlorate 1,1’-dioctadécyl-3,3,3’,3’-tétraméthylindocarboxycyanine (DiI ; DiIC18(3)))
Code produit. p-4922522
Click to view available options
Quantité:
25mg
100 mg
Conditionnement:
1 pièce
100mg
Code produit. 11520326
Marque: Invitrogen™ D3911
Se diffuse latéralement pour colorer l’intégralité de la cellule
Dil est une coloration de membrane lipophile qui est faiblement fluorescente jusqu’à ce qu’elle soit incorporée dans les membranes. Ce colorant fluorescent rouge-orange, semblable à la tétraméthylrhodamine sur le plan spectral, est souvent utilisé comme traceur à long terme pour les cellules neuronales et autres. La coloration DiI est également disponible sous la forme d’une solution (V-22885), d’une pâte (N-22880) ou de cristaux (D-3911).
Analyse cellulaire, traçage — suivi des cellules, traçage général des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 549 nm
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 25mg
Méthode de détection Fluorescence
Émission 565 nm
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Coloration
SubCellular Localization Lipides & membranes cellulaires, Lipids
Poids moléculaire 933.88