Learn More
Invitrogen™ DPX (bromure de p-xylène-bis-pyridinium)
Code produit. 10012652
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 10012652
Marque: Invitrogen™ X1525
Extincteur cationique
Le DPX (bromure de p-xylène-bis-pyridinium) peut être utilisé dans des dosages de perméabilité ou de fusion membranaire avec le colorant de traceur polaire polyanionique ANTS (A350).
Analyse cellulaire, traçage cellulaire et traçage et traçage des neurones
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 g
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18H18Br2N2
Forme physique Solide
Type de produit Quencher DPX