Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Elastase Assay Kit
Description
Le kit de dosage d’élastase EnzChek fournit une méthode fluorométrique sensible, pratique et rapide pour mesurer l’activité de l’élastase ou d’autres protéases dans les systèmes enzymatiques purifiés, les lysats de cellules/tissus ou les inhibiteurs de criblage dans un format à haut débit. Le substrat du kit EnzChek est le conjugué d’élastine DQ marqué BODIPY-FL qui est hautement marqué de manière que le signal de fluorescence soit éteint jusqu’à ce que la digestion enzymatique produise des fragments hautement fluorescents.
Adhésion cellulaire, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction cellulaires, chimiotaxie et migration cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, criblage à haute densité, activité protéase / peptidase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Intensité de fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage de l’élastase |
| Type de produit | Dosage de l’élastase |
| Gamme de produits | EnzChek |
| Quantité | 600 dosages |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Propriétés du substrat | Substrat à base de protéines |
| Type de substrat | Substrat d’élastase |
| Enzyme cible | Élastases |