Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Myeloperoxidase (MPO) Activity Assay Kit
Description
La myéloperoxydase (MPO) est une peroxydase unique qui, en plus de son activité de peroxydation, catalyse également la conversion du peroxyde d’hydrogène (H2O2) et du chlorure (Cl-) en acide hypochloreux (HOCl). Le kit de dosaged’activité de la myéloperoxydase EnzChek™ (MPO) fournit des dosages pour la détermination des activités de chloration et de peroxydation du MPO en solution et dans les lysats cellulaires.
- Pour la détection de la chloration, le kit comprend la fluorescéine (APF) non fluorescente 3'-(p-aminophényl), qui est clivée de façon sélective par l’hypochlorite (-OCl) pour obtenir une peroxydation de la fluorescéine, qui est détectée à l’aide du réactif AmplexUltraRed non fluorescent (A36006), qui est oxydé par des produits intermédiaires redox générés par H2O2 MPO-I et MPO-II pour former un produit fluorescent
- Le kit de dosage d’activité de la myélopéroxydase EnzChek peut être utilisé en continu Détectez ces activités à température ambiante sur une large plage dynamique (1,5 à 200 ng/ml)
- Le kit associe vitesse (30 minutes), sensibilité et confort de lecture et de mélange
Analyses cellulaires, viabilité cellulaire, proliférations et fonctions, imagerie cellulaire, tests d’activité enzymatique et protéique, criblages cellulaires HCS, immunoessais, stress nitro-oxydatifs, activités d’oxydase et de peroxydase, protéines, expression, isolements et analyses, espèces d’oxygène réactif
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Intensité de fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage de l’activité de la myéloperoxydase (MPO) |
| Type de produit | Dosage de la myéloperoxydase (MPO) |
| Gamme de produits | EnzChek |
| Quantité | 1 Kit |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Propriétés du substrat | substrat chimique |
| Enzyme cible | Myéloperoxydase |