Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de peptidase/protéase Molecular Probes™ EnzChek™
Code produit. 10799813
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10799813
Marque: Invitrogen™ E33758
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Quantifiez la quantité d’activité enzymatique
Le kit de dosage de peptidase / protéase EnzChek permet une quantification simple et précise d’une large gamme d’activités protéasique en 60 minutes. Le substrat de peptidase / protéase EnzChek inclus dans le kit a été marqué avec un fluorophore et un fragment d’extincteur séparé par un peptide. Lors du clivage par protéase(s), le fluorophore se sépare de l’extincteur et, lors de l’excitation, le fluorophore émet un signal de fluorescence. L’amplitude du signal obtenu est proportionnelle au degré de clivage du substrat, ce qui permet de quantifier la quantité d’activité enzymatique. Le dosage est effectué dans un format simple de type mélange–, incubation–et lecture, peut être complété en 60 minutes ou moins et est facilement adapté à divers pH.
  • Format simple de type mélange-inbubation-lecture
  • Longueurs d’onde d’excitation et d’émission (502/528 nm) bien adaptées au filtre à fluorescéine (FITC)
  • Facilement adapté à une variété de protéases et de conditions de réaction
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, dosage de l’activité enzymatique et protéique, criblage à haut contenu (HCS), activité de protéase / peptidase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Type de produit Kit, dosage
Cible Peptidases, protéases
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et 30°C) à l’abri de la lumière.