Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Phosphate Assay Kit
Code produit. 10686333
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 analyses
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
10686333 100 analyses 1 pièce
1 options
Code produit. 10686333
Marque: Invitrogen™ E6646
Edge
Déterminer le phosphate libéré lors des réactions enzymatiques ATPase ou GTPase
Le kit d’essai de phosphate EnzChek fournit une méthode spectrophotométrique rapide et sensible pour la quantification du phosphate inorganique en solution et pour le phosphate libéré lors des réactions enzymatiques ATPase ou GTPase. En présence de phosphate inorganique, le substrat du riboside 2-amino-6-mercapto-7-méthylpurine (MESG) est converti par l’enzyme purine nucléoside phosphorylase (PNP) en produit ribose 1-phosphate et 2-amino-6-mercapto-7-méthylpurine. Cette conversion enzymatique du MESG entraîne un déplacement spectrophotométrique de l’absorbance maximale de 330 nm pour le substrat à 360 nm pour le produit. La réaction peut être effectuée sur une plage de pH allant de 6,5 à 8,5. La réaction du phosphate EnzChek est suffisamment rapide et quantitative pour être utilisée dans les expériences cinétiques à flux arrêté.
  • Sensibilité de 2 à 150 μM de phosphate
  • L'essai par microplaque spectrophotométrique détecte une variation de l’absorbance maximale de 330 nm à 360 nm
  • Surveillance continue du phosphate généré par l’activité ATPase ou GTPase
Détection d’anions, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, détection et développement de médicaments, tests d’activité enzymatique et protéique, analyse à haute densité (HCS), homéostase et signalisation ionique, activité phosphatasique, essais d’activité phosphatasique, biologie de phosphatase, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ultraviolet
Contenu et stockage Conserver au congélateur entre -5°C et -30°C.
Méthode de détection Colorimétrique
À utiliser avec (application) Dosage du phosphate
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre
Type de produit Dosage du phosphate
Type de colorant Analyse MESG
Format Tube(s)
Gamme de produits EnzChek
Quantité 100 analyses