Learn More
Invitrogen™ Homodimère-1 d’éthidium (EthD-1)
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Description
L’indicateur de viabilité imperméant aux cellules homodimère-1 d’éthidium (EthD-1) est une coloration d’acide nucléique de haute affinité qui est faiblement fluorescente jusqu’à sa liaison avec l’ADN et émet une fluorescence rouge (maxima d’excitation / émission de ∼ 528 / 617). Nous recommandons d’utiliser du DMSO anhydre de haute qualité pour une concentration mère de 1 à 2 mM dans le DMSO / H2O 1:4 (v/v).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 528 nm |
| Type de colorant | Imperméant aux cellules |
| À utiliser avec (application) | Dosages de coloration cellulaire |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 1 mg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Description | Homodimère-1 d’éthidium (EthD-1) |
| Émission | 617 nm |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethidium Homodimer-1 (EthD-1)
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: 5,5-[Ethylenebis(iminotrimethylene)]bis[3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium] dichloride dihydrochlo