Learn More
Invitrogen™ Ethidium Monoazide Bromide (EMA)
Code produit. 11544736
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 11544736
Marque: Invitrogen™ E1374
Un marquage fluorescent par photoaffinité
Après photolyse, le monoazoture d’éthidium se lie de façon covalente aux acides nucléiques à la fois en solution et dans les cellules qui ont des membranes compromises. La fluorescence du monoazoture d’éthidium est faible, mais l’intensité augmente ∽15 fois la liaison à l’ADN avec des maxima d’excitation / émission d’environ 504/600 nm.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, noyau, enveloppe nucléaire et nucléoles, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 504 nm
Type de colorant Imperméant aux cellules
À utiliser avec (application) Dosages de coloration cellulaire
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Quantité 5 mg
Méthode de détection Fluorescence
Description Bromure d’éthidium monoazide (EMA)
Émission 600 nm
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Bromure de monoazoture d’éthidium
SubCellular Localization Noyau, acides nucléiques, Nucleus