Learn More
Invitrogen™ Coloration de matrice de biofilm Ruby FilmTracer™ SYPRO™
Description
Includes
5 ingrédients
La coloration de matrice biofilm FilmTracer SYPRO Ruby a été utilisée pour colorer des matrices de biofilms. Cette coloration a été utilisée à l’origine comme coloration en gel marquant la plupart des classes de protéines, y compris les glycoprotéines, les phosphoprotéines, les lipoprotéines, les protéines de liaison au calcium, les protéines fibrillaires et d’autres protéines difficiles à colorer.
- Faisceaux laser du cytomètre en flux : 488
- Plateforme : Microscope confocal, imageur de fluorescence, lecteur de microplaques, microscope à fluorescence
- Marqueur ou colorant : SYPRO™ Ruby
Analyse de bactéries, coloration et détection bactérienne, analyse cellulaire, analyse microbiologique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | 5 ingrédients, stockés à température ambiante. Peuvent être exposés à la lumière pendant une courte période |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 450⁄610 |
| Type de colorant | SYPRO™ Ruby |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope confocal, microscope à fluorescence, imageur de fluorescence, lecteur de microplaques |
| Quantité | 1 de chaque |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Émission | Visible |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | FilmTracer, Molecular Probes |
| Afficher plus |