Learn More
Invitrogen™ FluoReporter™ Blue Fluorometric dsDNA Quantitation Kit, 200-2,000 assays
Description
- La quantification de l’ADN cellulaire est rapide et toutes les manipulations peuvent être réalisées dans des puits de microplaques
- Les cellules sont lysées par congélation dans de l’eau distillée, une solution de colorant diluée est ensuite ajoutée aux cellules lysées et la fluorescence est mesurée
Tests de toxicologie biochimique, Analyse cellulaire, comptage et viabilité cellulaires, comptage cellulaire, viabilité et cryoconservation, culture cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, tests de toxicologie cellulaire, détection et développement de médicaments, analyse à contenu élevé (HCS), tests ADME / Tox basés sur la cible
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Format | Plaque à 96 puits |
| Marqueur ou colorant | Autres marqueurs ou colorants |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
| Gamme de produits | FluoReporter |
| Type de produit | Dosage de la quantification de l’ADNds |
| Quantité | Dosages de 200 à 2 000 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |