Learn More
Invitrogen™ Fluorescein bis-(5-Carboxymethoxy-2-Nitrobenzyl) Ether, Dipotassium Salt (CMNB-Caged Fluorescein)
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Description
- La photolyse éclair du groupe d’encagement avec éclairage UV à 355 nm donne de la fluorescéine
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage général des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Localisation subcellulaire | Lipides & membranes cellulaires |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Formule moléculaire | C38H24K2N2O15 |
| Forme physique | Solide |
| Couleur | Ultraviolet |
| Type de produit | Sel dipotassium |