Learn More
Invitrogen™ Propidium Iodide - FluoroPure™ Grade
Description
Parce qu’il est fabriqué dans des installations certifiées ISO 13485 à Eugene, dans l’Oregon.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Description | Iodure de propidium - Qualité FluoroPure™ |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux |
| Type de produit | Iodure de propidium |
| Type de colorant | Imperméant aux cellules |
| Emission | 617 nm |
| Excitation Wavelength Range | 535 nm |
| Show More |