Learn More
Invitrogen™ FM™ 1-43FX, analogue fixable de la coloration de membrane FM™ 1-43
Description
La sonde pour membrane FM 1-43FX est un analogue de la sonde pour membrane FM 1-43 ayant été modifiée pour contenir une amine aliphatique. Cette modification permet de fixer la sonde avec des fixateurs à base d’aldéhyde (formaldéhyde, glutaraldéhyde, etc.). La sonde à membrane FM 1-43 est largement utilisée pour l’identification de neurones à décharge active et l’étude des mécanismes de cyclage de la vésicule liés à l’activité. La sonde pour membrane FM 1-43 non modifiée est disponible en flacons uniques de 1 mg (T-3163) et en 1 mg, réparti en 10 flacons de 100 μg chacun (T-35356).
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, endocytose, phagocytose et exocytose, traçage cellulaire général, suivi microbien, traçage des neurones, membrane plasmique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 10 x 100 μg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produits | FM |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Fluorescent Dye |
| Type de produit | Sonde pour membrane FM 1-43 |
| SubCellular Localization | Membrane plasmique |