Learn More
Invitrogen™ Colorant FM™ 4-64 (dibromure de N-(3-triéthylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(diéthylamino) phényl) hexatriényl) pyridinium)
Description
D’après les expériences, le colorant styryle FM 4-64 colore sélectivement les membranes vacuolaires d’une fluorescence rouge (maxima d’excitation / d’émission ∽515/640 nm). Ce colorant est un outil important pour la visualisation de la morphologie et de la dynamique des organites vacuolaires, pour l’étude de la voie endocytaire et pour le criblage et la caractérisation de mutants de l’endocytose chez la levure. FM 4-64 est également disponible en flacons monodoses de 1mg (T-3166).
Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, traçage cellulaire général, suivi microbien, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 10 x 100 μg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produits | FM |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Fluorescent Dye |
| Type de produit | Colorant |
| SubCellular Localization | Membrane plasmique |