Learn More
Invitrogen™ FM™ 4-64FX, analogue fixable de la coloration de membrane FM™ 4-64
Description
La sonde lipophile FM 4-64FX présente une faible fluorescence dans l’eau mais une fluorescence intense lors de la liaison avec la couche extérieure de la membrane plasmique, donnant une coloration discrète de la membrane plasmique. La liaison est rapide et réversible et “FX” indique que cet analogue peut être fixé avec des fixateurs à base d’aldéhyde. C’est également un excellent réactif pour l’identification des neurones produisant activement des décharges et pour l’investigation sur les mécanismes de cyclage de la vésicule associé à l’activité.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, endocytose, phagocytose et exocytose, traçage cellulaire général, suivi microbien, traçage des neurones, membrane plasmique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | IR |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 10 x 100 μg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produits | FM |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Fluorescent Dye |
| Type de produit | Sonde lipophile |
| SubCellular Localization | Membrane plasmique |