Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Fluorescence Microscope Test Slide #1, for alignment, intensity, & calibration
Code produit. 10053572
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10053572 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10053572 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F36909
Pour l’étalonnage des microscopes confocaux et à fluorescence
La lame n°1 de test au microscope à fluorescence FocalCheck est spécialement conçue pour l’étalonnage des systèmes de microscope à fluorescence et pour évaluer les performances du système et du filtre. La lame contient 10 zones d’échantillons revêtues de microsphères colorées avec anneau FocalCheck d’une taille allant de 0,5 à 15 μm qui fournissent une représentation visuelle du mauvais alignement de l’instrument ou d’autres aberrations de la rangée A ; la rangée B contient une série de microsphères avec des intensités de fluorescence allant de 0,667 à 100 %.
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’étalonnage Étalonnage du microscope confocal, étalonnage du microscope à fluorescence
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Couleur Coloris assortis
Type de produit Lame de test du microscope à fluorescence
Format Microbilles de suspension
Gamme de produits FocalCheck
Quantité 1 de chaque