Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Microspheres, 6 μm, fluorescent dark-red ring stain/green throughout
Description
Les vives colorations circulaires exposées par les microsphères fluorescentes vert / orange / rouge foncé FocalCheck de 6,0 μm donnent lieu à une représentation visuelle marquante du désalignement de l’instrument ou d’autres aberrations ; elles constituent donc des étalons de référence idéaux pour la microscopie confocale à balayage laser. La bonne superposition des images s’affiche lorsque les nombreuses images circulaires coïncident parfaitement dans tous les aspects.
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type d’étalonnage | Étalonnage de microscope confocal |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière. |
| Couleur | Rouge foncé, vert, Green |
| Type de produit | Microsphère |
| Format | Microbilles de suspension |
| Gamme de produits | FocalCheck |
| Quantité | 0,5 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Diamètre (métrique) | 6 μm |