Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Thin-Ring Fluorescent Microspheres Kit, 1.0 μm, three suspensions
Description
Le kit de microsphères fluorescentes FocalCheck Thin-Ring est spécialement conçu pour aider les chercheurs à examiner l’alignement, la sensibilité et la stabilité des microscopes confocaux à balayage laser. Les microsphères ont été traitées avec des colorants pour colorer la surface de chaque bille, ce qui donne une couche de colorant bien définie qui crée un anneau en sections optiques. Ces microsphères produisent une représentation visuelle remarquable du mauvais alignement des instruments ou d’autres aberrations optiques, ce qui en fait des outils idéals pour optimiser les performances des microscopes confocaux. Chaque suspension du kit contient des microbilles avec une configuration de couleur différente. Une suspension contient des microbilles avec deux colorants de bague (vert et rouge). La deuxième suspension contient des microbilles qui ont une coloration verte et une coloration rouge foncé partout. Les billes de la troisième suspension présentent une coloration rouge et sont colorées en bleu.
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type d’étalonnage | Étalonnage de microscope confocal |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière. |
| Couleur | Orange, rouge foncé, vert, Dark Red, Green |
| Type de produit | Kit de microsphères fluorescentes |
| Format | Microbilles de suspension |
| Gamme de produits | FocalCheck |
| Quantité | 0,5 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Diamètre (métrique) | 1 μm |