Learn More
Invitrogen™ Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys, Fluorescein Derivative
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Description
Analyse cellulaire, cytométrie en flux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type de produit | Dérivés de fluorescéine |
| Type de colorant | Colorants classiques |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |