Learn More
Invitrogen™ Fura Red™, AM, cell permeant
Code produit. 11598956
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 μg
500 μg
Conditionnement:
500µg
Code produit. 11598956
Marque: Invitrogen™ F3020
Analogue de fura-2 excitable par la lumière visible qui offre des possibilités particulières de mesure ratiométrique du Ca2+ dans des cellules uniques
  • Mesure par microphotométrie, imagerie ou cytométrie en flux lors d’une utilisation avec un indicateur de calcium à fluorescence verte à excitation unique
  • Forme d’ester d’acétoxyméthyle (AM).
  • Utile pour le chargement intracellulaire non invasif.
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction des cellules, dosages cellulaires des seconds messagers, découverte et développement de médicaments, biologie des récepteurs couplés aux protéines G, homéostase et signalisation ioniques, identification et validation des cibles et des pistes
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Viabilité et prolifération des cellules
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, Microphotomètre, Cytomètre en flux
Type de produit Indicateur de calcium
Type de colorant Fluorescent à base de colorants
Gamme de produits Fura Red
Quantité 500 μg