Learn More
Invitrogen™ Glutathione Ethyl Ester, Biotin Amide (BioGEE) (Glutathiolation Detection Reagent) - Special Packaging
Code produit. 11534866
Click to view available options
Quantité:
10 x 100 μg
Conditionnement:
1000µg
Code produit. 11534866
Marque: Invitrogen™ G36000
Réactif de détection de glutathiolation
L’ester éthylique de glutathion biotinylé (BioGEE) est un analogue de glutathion biotinylé perdestiné aux cellules pour la détection de la glutathiolation Dans des conditions de stress oxydatif, les cellules peuvent intégrer de façon transitoire le glutathion dans les protéines. Les cellules stressées incubées dans le BioGEE incorporeront également ce dérivé du glutathion biotinylé dans les protéines, facilitant ainsi l’identification de protéines sensibles à l’oxydation.
  • Les niveaux de glutathiolation peuvent être détectés avec le conjugué de streptavidine fluorescent utilisant la cytométrie en flux ou la microscopie par fluorescence
  • Les protéines glutathiolées avec BioGEE peuvent également être extraites et analysées Par spectrométrie de masse ou par transfert Western en conjonction avec les conjugués streptavidine marqués au fluorophore ou à l’enzyme
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, détection de glutathion, stress nitro-oxydatif, dérivés réactifs de l’oxygène
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 x 100 μg
Type de produit Glutathione Reagent