Learn More
Invitrogen™ HCS CellMask™ Stains
Easily visualize entire cells or individual cell structures during high-content screening (HCS) assays with HCS CellMask stains, which are available in a variety of colors for multiplexing flexibility and can be used immediately after fixation and permeabilization, or after antibody labeling.
Marque: Invitrogen™ H32713
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Includes: Un ensemble de flacons, fournissant un matériau suffisant pour colorer un total de dix microplaques à 96 puits. Un réactif suffisant est fourni pour réaliser dix plaques à 96 puits.
Description
Identify entire cells (cytoplasm and nucleus) during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS CellMask Red, CellMask Orange, CellMask Green, CellMask Blue, CellMask Deep Red, and CellMask Near-IR stains, which are fluorophores that can be used immediately after fixation and permeabilization, or after antibody labeling. They are available in a variety of colors for multiplexing protocols.
Le colorant orange HCS CellMask (H32713) est un outil de délimitation cellulaire pour les plateformes HCS. Les colorations HCS CellMask marquent l’ensemble de la cellule et fournissent une toile de fond précise qui permet d’évaluer les principales caractéristiques. Les colorations HCS CellMask peuvent être appliquées aux cellules immédiatement après la fixation ou à la dernière étape des protocoles de multiplexage, et elles sont compatibles avec les protocoles de perméabilisation cellulaire à base de détergent.
Si seule une coloration nucléaire est souhaitée, les colorations HCS NuclearMask™ peuvent être utilisées pour mesurer la teneur en ADN en plus de permettre une démarcation cellulaire robuste. Les colorants HCS NuclearMask sont également disponibles dans différentes couleurs pour une flexibilité de multiplexage
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, criblage à haut contenu (HCS)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Orange | |
556 / 572 | |
1 Set | |
HCS CellMask™ Orange Stain | |
Molecular Probes™ | |
Fluorescent dye | |
Noyau, cytoplasme & cytosol |
1 kit de flacons, fournissant un matériau suffisant pour colorer un total de 10 microplaques de 96 puits. |
|
Instrument à grande capacité | |
Fluorescent | |
Visible | |
Température ambiante | |
Coloration |