Learn More
Invitrogen™ InSpeck™ Blue (350/440) Microscope Image Intensity Calibration Kit, 2.5 μm
Code produit. 10730165
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10730165
Marque: Invitrogen™ I7221
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fournit des normes de microsphère qui génèrent une série de niveaux d’intensité fluorescente bien définis pour la construction de courbes d’étalonnage et l’évaluation de la luminosité de l’échantillon.
  • Chaque kit comprend six suspensions distinctes de 2,5 μm de microsphères fluorescentes avec des intensités de fluorescence relatives de 100 %, 30 %, 10 %, 3 %, 1 % et 0,3 % couvrant la plage d’intensités couramment rencontrées dans les applications de microscopie
  • Des microbilles de contrôle non colorées et un support de montage sont également fournis
  • Les suspensions aqueuses de microsphères peuvent être directement appliquées à l’échantillon pour l’étalonnage des intensités de fluorescence ou installées séparément dans un puits adjacent ou sur une autre lame
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’étalonnage de l’intensité des images de microscope
Gamme de produits InSpeck
Type d’étalonnage Étalonnage de l’intensité des images de microscope
Couleur Bleu
Format Microbilles de suspension
Diamètre (métrique) 2,5 μm
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière.
Quantité 1 kit