Learn More
Invitrogen™ Latrunculine A
Description
La latrunculine A perturbe l’organisation des microfilaments dans les cellules de culture en se liant à l’actine G monomère dans un complexe 1:1 à des concentrations sous-micromolaires. Ses effets physiologiques comprennent l’inhibition de la fécondation, le développement embryologique précoce et l’internalisation phagocytaire des complexes immunitaires.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, cytosquelette
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 μg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Localisation subcellulaire | Actine, cytosquelette |
| Formule moléculaire | C22H31NO5S |
| Forme physique | Solide |
| Type de produit | Latrunculine A |