Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Cell-Mediated Cytotoxicity Kit, for animal cells
Code produit. 10452662
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Code produit. 10452662
Marque: Invitrogen™ L7010
Colorations rouge et verte utilisées
Le kit de cytotoxicité à médiation cellulaire LIVE/DEAD mesure la cytotoxicité médiée par des cellules tueuses naturelles (NK), médiée par des cellules tueuses activées par la lymphokine (LAK) et médiée par des cellules T. Les cellules cibles sont préincubées avec le colorant pour membrane fluorescent vert DiOC18, puis mélangées avec des cellules effectrices en présence du colorant imperméable à la membrane, fluorescent rouge, l’iodure de propidium. Les cellules cibles vivantes et mortes conservent le colorant pour membrane fluorescent vert ; les cellules cibles et effectrices avec des membranes compromises présentent une coloration de l’acide nucléique fluorescent rouge ; les cellules effectrices vivantes ne sont pas fluorescentes.
Analyse cellulaire, comptage et viabilité cellulaires, comptage cellulaire, viabilité et cryoconservation, culture cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, cytométrie en flux, viabilité cytométrique en flux et cytotoxicité, cytométrie en flux des processus cellulaires
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères, cellules eucaryotes
Couleur Vert, rouge
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C et à l’abri de la lumière.
Description Kit de cytotoxicité à médiation cellulaire LIVE/DEAD™, pour cellules animales
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, Cytomètre en flux
Type de produit Kit de cytotoxicité médiée par les cellules
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Emission 501, 617 nm
Excitation Wavelength Range 484, 536 nm
Format Tube(s), lame(s)
Gamme de produits LIVE/DEAD
Quantité 1 kit