Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Reduced Biohazard Cell Viability Kit #1, green & red fluorescence
Code produit. 10656333
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10656333
Marque: Invitrogen™ L7013
Réduit les risques associés à la manipulation des dangers biologiques potentiels
Le kit nº 1 de viabilité cellulaire à risque biologique réduit LIVE/DEAD est un kit pratique et facile à utiliser conçu pour réduire les risques associés à la manipulation de risques biologiques tels que les agents pathogènes viraux, bactériens ou protozoaires. Le dosage surveille la viabilité en fonction de l’intégrité membranaire de la cellule. Les cellules à membrane fragilisée qui sont considérées comme mortes ou mourantes sont teintées en rouge, alors que les cellules dont la membrane est intacte présentent une coloration verte.
Analyse cellulaire, comptage et viabilité cellulaires, comptage cellulaire, viabilité et cryoconservation, culture cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, cytométrie en flux, viabilité cytométrique en flux et cytotoxicité, cytométrie en flux des processus cellulaires
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellule eucaryote
Couleur Vert, rouge
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Description Kit n°1 de viabilité des cellules à risque biologique réduit LIVE/DEAD™, fluorescence verte et rouge
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, lecteur de microplaques, Cytomètre en flux, Lecteur de microplaques
Type de produit Kit de viabilité de cellules
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Emission 516, 617 nm
Excitation Wavelength Range 490 nm
Format Tube(s), plaque de 96 puits, lame(s)
Gamme de produits LIVE/DEAD
Quantité 1 kit