Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein From Human Plasma, Acetylated, Alexa Fluor™ 488 Conjugate (Alexa Fluor™ 488 AcLDL)
Description
La lipoprotéine de faible densité humaine (LDL) est un grand complexe protéique (environ 500 000 Da) qui se lie à un récepteur spécifique sur la surface des cellules vertébrées et qui délivre le cholestérol via l’endocytose médiée par le récepteur. Ces expériences s’effectuent généralement en ajoutant des LDL, marquées par fluorescence, aux cellules cultivées et en les analysant par microscopie ou cytométrie en flux. Sinon, les LDL marquées par fluorescence peuvent être injectées dans des animaux de laboratoire ; la distribution du marquage est alors analysée après une période de temps spécifique.
- Marquage (ex./ém.) : Alexa Fluor 488 (495/519)
- Acétylée : oui
- Quantité : 200 μl (1,0 mg/ml)
- Les LDL et AcLDL sont produites à partir de plasma humain frais tous les deux mois environ et sont disponibles en continu
- Les LDL contenant une apoprotéine non modifiée permettent d’étudier le transport et l’internalisation classiques du cholestérol : Si les résidus de lysine de l’apoprotéine de LDL ont été acétylés, le complexe de LDL ne peut plus se fixer au récepteur de LDL. Il est alors pris en charge par les cellules endothéliales et microgliales qui possèdent des récepteurs éboueurs spécifiques à cette forme modifiée.
- Quelques-unes des applications utilisant les complexes de LDL marquées incluent : Comptage des récepteurs de LDL à surface cellulaire et analyse de leur mouvement et de leur concentration suite à l’internalisation, à la quantification de l’activité des récepteurs de LDL dans les fibroblastes (remplacement du dosage de LDL radiomarqué), à l’étude de l’expression de LDL et à l’identification des déficiences des récepteurs de LDL dans diverses lignées cellulaires
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endolytose, exocytose et phagocytose, lysosomes, vacuoles
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 mg⁄ml |
| Contenu et stockage | Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type de produit | Supplément |
| Type de colorant | Colorants Alexa Fluor |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Alexa Fluor |
| Quantité | 200 μl |
| Conditions d’expédition | Glace |