Learn More
Invitrogen™ Lucifer Yellow CH, Lithium Salt, for microinjection
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Outil utilisé pour lʼétude de la morphologie neuronale en raison du groupe de carbohydrazide (CH) quʼil contient et qui lui permet de former une liaison covalente avec les biomolécules environnantes durant la fixation de lʼaldéhyde
- Le Lucifer yellow CH sous forme de sel de lithium est fréquemment utilisé pour les microinjections du fait de sa solubilité supérieure à celle des sels de potassium et dʼammonium du Lucifer yellow CH
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type de produit | Sel de lithium |
| Quantité | 100 μl |
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Localisation subcellulaire | Cytoplasm & Cytosol |
| Concentration | 100 mM |
| Excitation/Emission | 428/536 nm |