Learn More
Invitrogen™ LysoSensor™ Yellow/Blue dextran, 10,000 MW, Anionic, Fixable
Description
La sonde LysoSensor jaune/bleu dextran peut être utilisée pour mesurer le pH des organites acides, tels que les lysosomes. Ce conjugué dextran est pris par les cellules par endocytose. Le colorant LysoSensor produit une fluorescence bleue dans des environnements neutres, mais change en fluorescence jaune dans des environnements plus acides. Le pKa du LysoSensor jaune/bleu dextran est ∽3,9.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, signalisation et homéostase ionique, lysosomes, traçage des organites, détection du pH
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune, bleu |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Dextrane |
| Emission | 335⁄452 |
| Gamme de produits | LysoSensor |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Localisation subcellulaire | Lysosomes |