Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ BDA-10,000 Neuronal Tracer Kit
Description
Includes
Le kit de traceur neuronal NeuroTrace BDA-10 000 contient des quantités adaptées de chaque composant pour le traçage neuroanatomique avec la BDA, notamment ; 10 000 MW de biotine de dextrane aminée fixable sur la lysine ; avidine-peroxydase de raifort ; 3,3’-diaminobenzidine
Le traceur neuronal, la biotine de dextrane aminée (BDA), est transporté sur de longues distances et remplit des processus neuronaux précis de manière bidirectionnelle, y compris les boutons dans la direction antérograde et les structures dendritiques dans la direction rétrograde. 1 à 3 jours à semaines après l’injection de BDA dans la zone souhaitée du cerveau, le tissu cérébral est fixé, sectionné et incubé avec de la péroxydase de raifort-avidine (avidine-HRP). Après une réaction avec de la diaminobenzidine (DAB), le produit de réaction DAB dense aux électrons peut être visualisé par microscopie optique ou électronique.
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Type de produit | Kit de traceur neuronal |
| Quantité | 1 kit |
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope électronique, microscope léger |
| Localisation subcellulaire | Cytoplasme & cytosol |
| Gamme de produits | NEUROTRACE |