Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ DiI Tissue-Labeling Paste
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
Description
- Prêt à l’emploi fourni et pouvant être appliqué directement sur des échantillons de tissus vivants ou fixés à l’aide de la pointe de l’aiguille
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type de produit | Pâte de marquage des tissus |
| Quantité | 500 mg |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Localisation subcellulaire | Lipides & membranes cellulaires |
| Gamme de produits | NEUROTRACE |