Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Description
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Obtenez des résultats supérieurs dans les études de coloration de l’actine
La phalloïdine est un peptide bicyclique appartenant à une famille de toxines isolées du champignon mortel “calice de la mort”, Amanita phalloides, et est couramment utilisée dans les applications d’imagerie pour marquer de façon sélective l’actine F. La phalloïdine marquée par fluorescence a quasiment des propriétés de liaison identiques à l’actine provenant de diverses espèces, dont les plantes et les animaux. La phalloïdine se lie à l’actine F de manière très sélective, et l’Oregon Green 488 offre une fluorescence verte d’une brillance supérieure. L’Oregon Green 488 est un analogue fluoré de la fluorescéine avec une plus grande photostabilité et un pKa inférieur, ce qui rend sa fluorescence essentiellement insensible au pH dans la gamme de pH physiologique. Présentant une coloration non spécifique minime, la phalloïdine Oregon Green 488 permet une discrimination à haut contraste de la coloration de l’actine.
Utilisation dans différentes applications
La phalloïdine Oregon Green 448 peut être utilisée pour visualiser et quantifier l’actine F dans des coupes de tissus, des cultures cellulaires ou des préparations sans cellules. La coloration de la phalloïdine Oregon Green 448 est entièrement compatible avec d’autres colorations fluorescentes utilisées dans les analyses cellulaires, y compris les protéines fluorescentes, les nanocristaux Qdot™ et les conjugués Alexa Fluor, dont les anticorps secondaires.
- Colore l’actine F de façon sélective
- Performances de fluorescence exceptionnelles
- Excitation / Émission : 496 / 520 nm
- Performances supérieures au marquage par anticorps
- Optimale pour les échantillons fixés ou perméabilisés
- Insensible au pH dans des conditions physiologiques
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, cytosquelette, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 496⁄520 |
| Type de colorant | Oregon Green™ 488 |
| À utiliser avec (équipement) | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with FITC/GFP filter set |
| Quantité | 300 Units |
| Gamme de produits | Oregon Green |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Colorants classiques |
| Type de produit | Phalloïdine |
| Afficher plus |