Learn More
Invitrogen™ Paclitaxel (Taxol Equivalent) - for use in research only
Description
Le paclitaxel (anciennement taxol dans certaines publications scientifiques) est le nom générique approuvé pour l’anticancéreux pharmaceutique Taxol (marque déposée de Bristol-Myers Squibb Co). Le paclitaxel favorise l’assemblage de la tubuline, produisant des agrégats qui ne peuvent pas être dépolymérisés par la dilution, les ions calcium, le froid ou un certain nombre d’agents perturbant les microtubules. Les cellules en culture traitées avec du paclitaxel sont bloquées en phases G2 et M du cycle cellulaire.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, cytosquelette
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur entre -5°C et -30°C. |
| Quantité | 5 mg |
| Forme | Lyophilisé |
| Inhibiteurs | Inhibiteur du cytosquelette |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Inhibition spécifique ou cible | Tubuline |
| Type de produit | Paclitaxel |