Learn More
Invitrogen™ PBS (Phosphate-Buffered Saline) Tablets
Code produit 10672254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 comprimés
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10672254 100 comprimés 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10672254 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 003002
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La solution saline dans un tampon phosphate (PBS) est une formulation saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications cellulaires.
La solution saline dans un tampon phosphate (PBS) est une formulation saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications cellulaires telles que le lavage des cellules / tissus pendant l’immunohistochimie (IHC), l’immunocytochimie (ICC), le transport de cellules ou de tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. La PBS est formulée sans calcium ni magnésium. Chaque comprimé de PBS doit être dissous dans 100 ml d’eau distillée. Ce tampon contient 10 mM de phosphate, 150 mM de chlorure de sodium, pH de 7,3 à 7,5.
REMARQUE : ces comprimés ne sont pas stériles et ne doivent donc pas être utilisés pour la culture cellulaire ou les cellules vivantes sans filtrage par un filtre de 0,2 µM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Forme physique Comprimé
Quantité 100 comprimés
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate