Learn More
Invitrogen™ PED-A1 (N-((6-(2,4-DNP)Amino)Hexanoyl)-1-(BODIPY™ FL C5)-2-Hexyl-Sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine) (Phospholipase A1 Selective Substrate)
Description
Les substrats de phospholipase de Molecular Probes sont des phospholipides marqués par des colorants utilisés pour surveiller l’activité de la phospholipase A (PLA) dans les préparations enzymatiques purifiées, les lysats cellulaires et les cellules vivantes.
- Marquage (Ex/Em) : PED-A1
- Spécificité : APL1
- Produit de clivage : BODIPY™ FL C5
- Le produit lyophilisé peut être dissout dans du DMSO pour utilisation
- La fluorescence est mesurée soit dans des dosages sur microplaques, soit à l’aide de la cytométrie en flux
- Perméant aux cellules
Dosages d’activité enzymatique et protéique, activité de la lipase et de la phopholipase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Perméant aux cellules |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Forme | Pleine |
| Gamme de produits | BODIPY™ |
| Quantité | 100 µg |
| Substrat | Substrat sélectif de la phospholipase A1 |
| Substrate Properties | Substrat à base de lipides |
| Target Enzyme | Phospholipase |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux, lecteur de microplaques |
| Afficher plus |