Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Sheet, 13 cm x 18 cm, 0.5 mm thick
Click to view available options
Quantité:
1 set
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponible soit en précoupe à des dimensions intérieures spécifiques, soit en feuille pouvant être découpée
- Les isolateurs sont autoclavables et non cytotoxiques
- Peut être utilisé pour isoler des cellules dans des boîtes de culture ou pour séparer des échantillons sur des lames de microscope
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons dʼimmunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type | Feuille de silicone |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Matériau | Silicone |
| Épaisseur (métrique) | 0,5 mm |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Profondeur (métrique) | 0,5 mm |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Nb par paquet | 1 set |
| Dimensions (LxW) | 13 cm x 18 cm |
| Gamme de produits | Press-to-Seal |
| Afficher plus |