Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution
Code produit. 10246142
Click to view available options
Quantité:
1 l
5 l
Conditionnement:
1 pièce
1L
Code produit. 10246142
Marque: Invitrogen™ P33310
La solution de décoloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond est une solution prête à l’emploi prémélangée pour votre confort.
La solution de décoloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond est une solution prête à l’emploi prémélangée pour votre confort. Elle est formulée pour une utilisation avec la coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond. La décoloration est importante pour réduire le fond du gel et le signal provenant d’une coloration non spécifique.
La solution de décoloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond est une solution prête à l’emploi prémélangée pour votre confort. Elle est formulée pour une utilisation avec la coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond. La décoloration est importante pour réduire le fond du gel et le signal provenant d’une coloration non spécifique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Description Solution de décoloration de gel phosphoprotéique Pro-Q™ Diamond, 1 L
Emplacement de détection Détection sur gel
Méthode de détection Fluorescence
Marqueur ou colorant Pro-Q Diamond
Type de produit Solution de décoloration de gel des phosphoprotéines
Gamme de produits PRO-Q
Quantité 1 l
Conditions d’expédition Température ambiante
Molécule cible Protéines (phosphoprotéines)