Learn More
Invitrogen™ Kit Antifade Molecular Probes™ Prolong™
Code produit. 10720764
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10720764
Marque: Invitrogen™ P7481
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Permet le stockage à plus long terme de l’échantillon
Le kit ProLong Antifade fournit un réactif anti-atténuant en poudre et un milieu de montage liquide qui peuvent être mélangés et appliqués directement à des échantillons de cellules ou de tissus marqués par fluorescence sur des lames de microscope pour protéger les colorants contre la décoloration (photoblanchiment) lors d’expériences de microscopie par fluorescence.
  • Protège les colorants contre lʼatténuation pendant lʼimagerie
  • Mélanger la poudre anti-atténuante avec le milieu de montage et utiliser le même jour
  • Les échantillons montés sont stables pendant plusieurs mois
  • Offre une excellente protection contre le photoblanchiment pour les colorants Texas Red™ et la plupart des colorants Alexa Fluor™
  • Le composant de milieu de montage liquide peut être utilisé sans réactif anti-atténuant pour les expériences FRET à photoblanchiment accepteur
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de la décoloration.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Quantité 1 kit