Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage anti-atténuation Or ProLong™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4924128
Click to view available options
Quantité:
2 mL
10 mL
5 x 2 ml
Conditionnement:
10mL
2mL
Code produit. 15222826
Marque: Invitrogen™ P10144
Edge
Includes
Streptavidine Alexa Fluor 647, ProLong Gold Antifade et séquence activatrice de signal Image-iT FX
Milieu de montage liquide appliqué directement sur les échantillons de tissus ou cellules marqués par fluorescence présents sur les lames de microscope.
Des composants chimiques conçus pour protéger les colorants fluorescents contre la décoloration (photoblanchiment) lors des expériences de microscopie par fluorescence et assure cette protection sans absorber considérablement le signal de fluorescence initial. Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Gold est un milieu de montage durcissant qui forme un parcours optique quasi-parfait (1,47 RI) et permet le stockage à long terme de lʼéchantillon. Il est prêt à lʼemploi (stockage à température ambiante et pas de mélange requis) : il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle, de traiter et de prendre des images. Le milieu de montage ProLong Gold est disponible avec ou sans colorant nucléaire DAPI. Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Gold est déconseillé pour le montage dʼéchantillons contenant des protéines fluorescentes, comme GFP. Pour une protection supérieure des protéines et des colorants fluorescents contre lʼatténuation, il est recommandé dʼutiliser le milieu de montage anti-atténuation ProLong Diamond.
  • Protège les colorants contre lʼatténuation pendant lʼimagerie
  • Liquide prêt à lʼemploi qui durcit pour un stockage à plus long terme
  • Les échantillons montés sont stables pendant plusieurs mois
  • Préserve le signal de fluorescence—, peu ou pas dʼabsorption
  • Idéal pour les colorants Alexa Fluor™
  • Bénéficiez dʼune protection contre le photoblanchiment sans absorption
  • Signaux stables pendant lʼimagerie et pour le stockage à long terme
  • Correspondance d’indice de réfraction sans résines acryliques
Déconseillé pour le montage dʼéchantillons contenant des protéines fluorescentes, comme GFP.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de la décoloration.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2 mL
Type de produit Milieu de montage anti-décoloration
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Concept écologique Moins dangereux, emballage durable
Gamme de produits ProLong
Type de réactif Solution anti-décoloration
Volume (métrique) 2 mL
Description ProLong™ Gold Antifade Mountant, 1 x 2 mL