Learn More
Invitrogen™ Rhod-2, AM, perméant aux cellules
Descripción
Les indicateurs marqués de calcium sont des molécules qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison du Ca2+. Ils sont utilisés dans de nombreuses études de signalisation du calcium, notamment les mesures du Ca2+ dans des cellules et des tissus qui ont des niveaux élevés d’autofluorescence, mais aussi pour détecter la libération de Ca2+ générée par des photorécepteurs et des chélateurs photoactivables.
- Le signal de fluorescence provenant de ces cellules est généralement mesuré par microscopie à fluorescence
- Marquage (Ex/Em de Ca2+-forme liée) : Rhod-2 (552/581 nm)
- L’intensité de la fluorescence augmente lors de la liaison du Ca2+ : >100 fois
- Kd pour Ca2+ en l’absence de Mg2+, dans le tampon : environ 570 nM
- Hausse de la fluorescence lors de la liaison du Ca2+ avec un faible décalage en longueur d’onde
- Qui plus est, ces indicateurs BAPTA lient plusieurs cations de métaux lourds (par ex., Mn2+, Zn2+, Pb2+) avec une affinité nettement supérieure à Ca2+
- Les perturbations des mesures du calcium, causées par la présence de ces ions, peuvent être contrôlées à l’aide du chélateur sélectif de métaux lourds TPEN.
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Información de órdenes
Conditions d’expédition : Température ambiante
Especificaciones
Especificaciones
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Viabilité et prolifération des cellules |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Coloration |
| Type de colorant | Fluorescent à base de colorants |
| Quantité | 1mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.