Learn More
Invitrogen™ Sulforhodamine 101
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Peut être utilisé pour étudier la morphologie neuronale, préparer des liposomes fluorescents, étudier les communications cellulaires et suivre l’absorption et la fusion phagosome-lysosome
Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, endocytose, exocytose et phagocytose, traçage cellulaire général, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 25 mg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | Sulforhodamine 101 |