Learn More
Invitrogen™ Electrophoretic Mobility-Shift Assay (EMSA) Kit, with SYBR™ Green & SYPRO™ Ruby EMSA stains
Description
Ce Kit de test de mobilité électrophorétique (EMSA) par fluorescence offre une méthode rapide, facile et quantitative. Ce kit utilise deux colorants fluorescents pour la détection : la coloration de gel d’acide nucléique SYBR™ verte EMSA pour la détection d’ARN ou d’ADN et la coloration de gel protéique SPYRO™ rubis EMSA pour la détection de protéines. Les acides nucléiques et les protéines sont colorés de manière séquentielle dans le gel après électrophorèse, de sorte qu’il n’y a aucune possibilité que le marquage n’interfère avec la liaison protéique qui est dosée.
Dosage de l’activité enzymatique et protéique, protéines, expression, isolement et analyse, recherche d’ARN par RNAi, épigénétique et non-codage, activité et détection des facteurs de transcription.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Doser | EMSA (test de mobilité électrophorétique) |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Type de produit | Kit de dosage de décalage-mobilité électrophorétique (EMSA) |
| Gamme de produits | SYBR, SYPRO |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Sécurité et traitement
- Electrophoretic Mobility-Shift Assay (EMSA) Kit, with SYBR Green & SYPRO Ruby EMSA stains
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Trichloroacetic acid