Learn More
Invitrogen™ SYTO™ 40 Blue Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO
Description
La coloration d’acides nucléiques fluorescente bleue SYTO 40 perméante aux cellules présente une fluorescence bleue et brillante lors de la liaison à des acides nucléiques. Du fait que le schéma de coloration des colorants SYTO en cellules vivantes peut varier entre les types de cellules, nous proposons le kit d’échantillons de colorations d’acides nucléiques fluorescentes bleues SYTO (S-11350) afin de permettre aux chercheurs de trouver le colorant le plus adapté à une application particulière. Solution de 5 mM dans du DMSO.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 420 nm |
| Type de colorant | Perméant aux cellules |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 250 μl |
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Description | Coloration d’acides nucléiques fluorescente bleue SYTO™ 40 - Solution de 5 mM dans du DMSO |
| Émission | 441 nm |
| Afficher plus |