Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Description
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Obtenez des résultats supérieurs dans les études de coloration de l’actine
La phalloïdine est un peptide bicyclique appartenant à une famille de toxines isolées du champignon mortel “calice de la mort”, Amanita phalloides, et est couramment utilisée dans les applications d’imagerie pour marquer de façon sélective l’actine F. La phalloïdine marquée par fluorescence a quasiment des propriétés de liaison identiques à l’actine provenant de diverses espèces, dont les plantes et les animaux. La phalloïdine se lie à l’actine F de façon très sélective et Texas Red-X offre une fluorescence rouge d’une brillance supérieure
Présentant une coloration non spécifique minime, la phalloïdine Texas Red-X permet une discrimination à haut contraste de la coloration de l’actine.
Utilisation dans différentes applications
La phalloïdine Texas Red-X peut être utilisée pour visualiser et quantifier l’actine F dans des sections de tissus, des cultures cellulaires ou des préparations sans cellules. La coloration avec la phalloïdine Texas Red-X est entièrement compatible avec d’autres colorants fluorescents utilisés dans les analyses cellulaires, y compris les protéines fluorescentes, les nanocristaux Qdot™ et les conjugués Alexa Fluor™, dont les anticorps secondaires.
- Colore l’actine F de façon sélective
- Performances de fluorescence exceptionnelles
- Excitation / Émission : 591 / 608 nm
- Performances supérieures au marquage par anticorps
- Optimale pour les échantillons fixés ou perméabilisés
Analyse cellulaire, structure cellulaire, cytosquelette
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 591⁄608 |
| Type de colorant | Texas Red™ |
| À utiliser avec (équipement) | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with Texas Red filter set |
| Quantité | 300 Units |
| Gamme de produits | Texas Red |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Colorants classiques |
| Type de produit | Phalloïdine |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Texas Red-X phalloidin
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: TEXAS RED-X Phalloidin