Learn More
Invitrogen™ Thapsigargine
Code produit. 11570796
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 x 50 μg
Conditionnement:
1000µg
Code produit. 11570796
Marque: Invitrogen™ T7459
Promoteur de tumeur
La thapsigargine est une lactone sesquiterpène d’origine naturelle isolée de la plante ombellifère Thapsia garganica. Ce promoteur de tumeur libère du Ca2++ des réserves intracellulaires en inhibant spécifiquement le réticulum endoplasmique Ca2++-ATPase. Il n’affecte pas directement la membrane plasmique Ca2++-ATPases, la production d’Ins1,4,5-P3 ou l’activité de la protéine kinase C.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, récepteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 20 x 50 μg
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Non marqué
Formule moléculaire C34H50O12
Type de produit Thapsigargine
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thapsigargin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Thapsigargin