Learn More
Invitrogen™ Thapsigargine
Product Code. p-4921138
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 mg
20 x 50 μg
missing translation for 'unitSize'
1000µg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10226822
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ T7458
Edge
This item is not returnable. View return policy
Promoteur de tumeur
La thapsigargine est une lactone sesquiterpène d’origine naturelle isolée de la plante ombellifère Thapsia garganica. Ce promoteur de tumeur libère du Ca2++ des réserves intracellulaires en inhibant spécifiquement le réticulum endoplasmique Ca2++-ATPase. Il n’affecte pas directement la membrane plasmique Ca2++-ATPases, la production d’Ins1,4,5-P3 ou l’activité de la protéine kinase C.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, récepteurs
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 1 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Non marqué
Formule moléculaire C34H50O12
Forme physique Solide
Type de produit Thapsigargine